Serotonin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 5-Hydroxytryptamine Hydrochloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
H9523-100MG H9523-1G H9523-250MG H9523-25MG
SIALH9523-100MGEA 200 EUR
SIALH9523-100MG SIALH9523-1G SIALH9523-250MG SIALH9523-25MG
Serotonin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Serotonin Hydrochlorid
Formel: C₁₀H₁₃ClN₂O
Molecular Weight: 212,68 g/mol
MDL: MFCD00012686
CAS-Nummer: 153-98-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III