2-(4-Chlorphenyl)indol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2-(4-Chlorophenyl)-1H-indole
A13638.06 A13638.03
A13638.06EA 106 EUR
A13638.06 A13638.03
2-(4-Chlorphenyl)indol ≥98%
2-(4-Chlorophenyl)indole
Purity: 98% CAS No.: 1211-35-4 Molecular Formula: C14H10ClN Formula Weight: 227.70 Melting Point: 205-207° MDL No.: MFCD00047159
Formel: C₁₄H₁₀ClN
Molecular Weight: 227,69 g/mol
Schmelzpunkt: 205…207 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00047159
CAS-Nummer: 1211-35-4