2-(3-Chlor-4-fluorphenyl)indol
Lieferant: Thermo Scientific
SEW02771.1
SEW02771.10
MAYBSEW02771.1EA
0
EUR
MAYBSEW02771.1
MAYBSEW02771.10
2-(3-Chlor-4-fluorphenyl)indol
2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)indole
Formel:
C₁₄H₉ClFN |
MDL:
MFCD00068179 CAS-Nummer: 1868-88-8 |