2-(4-Fluorphenyl)indol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A13255.03
A13255.06
A13255.03EA
24.8
EUR
A13255.03
A13255.06
2-(4-Fluorphenyl)indol ≥99%
2-(4-Fluorophenyl)indole
Purity: 99%
CAS No.: 782-17-2
Molecular Formula: C14H10FN
Formula Weight: 211.24
Odour: Odourless
Melting Point: 186-191°
Beilstein Reference: 744766
MDL No.: MFCD00068178
Formel:
C₁₄H₁₀FN Molecular Weight: 211.24 g/mol Schmelzpunkt: 186…191 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00068178 CAS-Nummer: 782-17-2 |