2-(4-Fluorphenyl)indol
Lieferant: Thermo Scientific
SEW02763.1 SEW02763.10
MAYBSEW02763.1EA 0 EUR
MAYBSEW02763.1 MAYBSEW02763.10
2-(4-Fluorphenyl)indol
2-(4-Fluorophenyl)indole
Formel: C₁₄H₁₀FN
MDL: MFCD00068178
CAS-Nummer: 782-17-2