2-(4-Fluorphenyl)indol
Lieferant: FLUOROCHEM
008354-1G 008354-5G
FLUO008354-1GEA 69.8 EUR
FLUO008354-1G FLUO008354-5G
2-(4-Fluorphenyl)indol
2-(4-Fluorophenyl)indole
Formel: C₁₄H₁₀FN
Molecular Weight: 211.24 g/mol
MDL: MFCD00068178
CAS-Nummer: 782-17-2