Adeninsulfat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Adeninhemisulfat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
A3159-100G
A3159-25G
A3159-500G
A3159-5G
SIALA3159-100GEA
713
EUR
SIALA3159-100G
SIALA3159-25G
SIALA3159-500G
SIALA3159-5G
Adeninsulfat, Sigma-Aldrich®
Adeninsulfat
Formel:
C₅H₅N₅·½H₂SO₄ Molecular Weight: 184,17 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00213655 CAS-Nummer: 321-30-2 EINECS: 206-286-5 |