Adeninsulfat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
A9126-100G A9126-25G A9126-1KG
SIALA9126-100GEA 546 EUR
SIALA9126-100G SIALA9126-25G SIALA9126-1KG
Adeninsulfat, Sigma-Aldrich®
Adeninsulfat
Formel: C₅H₅N₅·½H₂SO₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00213655
CAS-Nummer: 321-30-2
EINECS: 206-286-5