Adeninsulfat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Adeninhemisulfat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
A2545-100G
A2545-25G
A2545-500G
SIALA2545-100GEA
520
EUR
SIALA2545-100G
SIALA2545-25G
SIALA2545-500G
Adeninsulfat, Sigma-Aldrich®
Adeninsulfat
Formel:
C₅H₅N₅·½H₂SO₄ Molecular Weight: 184,17 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00213655 CAS-Nummer: 321-30-2 EINECS: 206-286-5 |