Adeninsulfat (synthetisch) 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Adeninhemisulfat
163630250 163631000
ACRO163630250EA 107 EUR
ACRO163630250 ACRO163631000
Adeninsulfat (synthetisch) 98%
Adeninsulfat
Formel: C₅H₅N₅·½H₂SO₄
Molecular Weight: 184.17 g/mol
Schmelzpunkt: 285 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00213655
CAS-Nummer: 321-30-2
EINECS: 206-286-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 % (1 g, 105°C, 5 hrs) (vacuum)
Sulfated ash ≤0.1 % (800°C)
TLC Homogeneous
UV spectrophotometry molar absorptivity 13100 +/- 2%, on dry basis
UV transmittance ≥95 % (c=0.5, H2O, 430 nm) 1 cm cell
Ratio of Absorbances 0.34 to 0.38 (A280/A260)
Titration with NaOH ≥97.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm