Adeninsulfat
Lieferant: Serva
10741.01 10741.02
SERA10741.01EA 0 EUR
SERA10741.01 SERA10741.02
Adeninsulfat
Adeninsulfat
Formel: C₅H₅N₅·½H₂SO₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00213655
CAS-Nummer: 321-30-2
EINECS: 206-286-5