2-Chlor-6-fluorbenzothiazol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Chloro-6-fluorobenzo[d]thiazole
H32383.03 H32383.06
H32383.03EA 68.8 EUR
H32383.03 H32383.06
2-Chlor-6-fluorbenzothiazol ≥98%
2-Chloro-6-fluorobenzothiazole
Purity: 98% CAS No.: 399-74-6 Molecular Formula: C7H3ClFNS Formula Weight: 187.62 Melting Point: 89-93° MDL No.: MFCD04448822
Formel: C₇H₃ClFNS
Molecular Weight: 187,62 g/mol
Schmelzpunkt: 89…93 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04448822
CAS-Nummer: 399-74-6