2-Chlor-6-fluorbenzothiazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Chloro-6-fluorobenzo[d]thiazole
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
667358-1G
667358-5G
SIAL667358-1GEA
49.7
EUR
SIAL667358-1G
SIAL667358-5G
2-Chlor-6-fluorbenzothiazol, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-6-fluorobenzothiazole
Formel:
C₇H₃ClFNS Molecular Weight: 187,62 g/mol |
MDL:
MFCD04448822 CAS-Nummer: 399-74-6 |