2-Chlor-6-fluorbenzothiazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 2-Chloro-6-fluorobenzo[d]thiazole
HC-2280-5G HC-2280-1G
COBBHC-2280-5GEA 115 EUR
COBBHC-2280-5G COBBHC-2280-1G
2-Chlor-6-fluorbenzothiazol
2-Chloro-6-fluorobenzothiazole
Formel: C₇H₃ClFNS
Molecular Weight: 187,62 g/mol
MDL: MFCD04448822
CAS-Nummer: 399-74-6