2-Chlor-6-methoxybenzothiazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Chloro-6-methoxy-1,3-benzothiazole, 2-Chloro-6-methoxybenzo[d]thiazole
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
667331-1G
667331-5G
SIAL667331-1GEA
48.6
EUR
SIAL667331-1G
SIAL667331-5G
2-Chlor-6-methoxybenzothiazol, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-6-methoxybenzothiazole
Formel:
C₈H₆ClNOS Molecular Weight: 199,66 g/mol |
MDL:
MFCD00671510 CAS-Nummer: 2605-14-3 |