2-Fluorbenzothiazol
Lieferant: FLUOROCHEM
006191-1G 006191-5G
FLUO006191-1GEA 155 EUR
FLUO006191-1G FLUO006191-5G
2-Fluorbenzothiazol
2-Fluorobenzothiazole
Formel: C₇H₄FNS
Molecular Weight: 153,18 g/mol
MDL: MFCD00047254
CAS-Nummer: 1123-98-4
EINECS: 214-384-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III