1-Ethyl-3-methylimidazoliumtetrachloroaluminat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
51059-1KG-F
51059-100G-F
SIAL51059-1KG-FEA
1010
EUR
SIAL51059-1KG-F
SIAL51059-100G-F
1-Ethyl-3-methylimidazoliumtetrachloroaluminat, Sigma-Aldrich®
1-Ethyl-3-methylimidazoliumtetrachloroaluminate
Formel:
C₆H₁₁AlCl₄N₂ Molecular Weight: 279.96 g/mol |
CAS-Nummer:
80432-05-9 |