1-Butyl-3-methylimidazoliumtrifluormethansulfonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-Butyl-3-methylimidazolium Trifluoromethanesulphonate
711772-100G 711772-1KG
SIAL711772-100GEA 312 EUR
SIAL711772-100G SIAL711772-1KG
1-Butyl-3-methylimidazoliumtrifluormethansulfonat, Sigma-Aldrich®
1-Butyl-3-methylimidazoliumtrifluoromethanesulphonate
Formel: C₉H₁₅F₃N₂O₃S
Molecular Weight: 288,29 g/mol
MDL: MFCD03427620
CAS-Nummer: 174899-66-2