1-Butyl-3-methylimidazoliumtrifluormethansulfonat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Butyl-3-methylimidazolium Trifluoromethanesulphonate
L19765.04 L19765.09
L19765.04EA 39 EUR
L19765.04 L19765.09
1-Butyl-3-methylimidazoliumtrifluormethansulfonat ≥98%
1-Butyl-3-methylimidazoliumtrifluoromethanesulphonate
Purity: 98% CAS No.: 174899-66-2 Molecular Formula: C9H15F3N2O3S Formula Weight: 288.29 Flash Point: None Refractive Index: 1.4390 Melting Point: 16° MDL No.: MFCD03427620
Formel: C₉H₁₅F₃N₂O₃S
Molecular Weight: 288.29 g/mol
Dichte: 1.295
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03427620
CAS-Nummer: 174899-66-2