1-Butyl-3-methylimidazoliummethansulfonat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-n-Butyl-3-methylimidazolium methanesulphonate
H27336.06
H27336.18
H27336.06EA
57.7
EUR
H27336.06
H27336.18
1-Butyl-3-methylimidazoliummethansulfonat ≥99%
1-Butyl-3-methylimidazolium methanesulphonate
Purity: 99%
CAS No.: 342789-81-5
Molecular Formula: C9H18N2O3S
Formula Weight: 234.32
Flash Point: 119°(246°F)
Melting Point: 75-80°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD06798173
Formel:
C₉H₁₈N₂O₃S Molecular Weight: 234.32 g/mol Schmelzpunkt: 75…80 °C Flammpunkt: 119 °C (246 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06798173 CAS-Nummer: 342789-81-5 UN: 3261 ADR: 8 III |