1-Ethyl-3-methylimidazoliummethansulfonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-Ethyl-3-methylimidazolium Methanesulphonate
29164-1KG-F 29164-100G-F
SIAL29164-1KG-FEA 936 EUR
SIAL29164-1KG-F SIAL29164-100G-F
1-Ethyl-3-methylimidazoliummethansulfonat, Sigma-Aldrich®
1-Ethyl-3-methylimidazolium methanesulphonate
Formel: C₇H₁₄N₂O₃S
Molecular Weight: 206,27 g/mol
MDL: MFCD06798171
CAS-Nummer: 145022-45-3
UN: 3265
ADR: 8,III