1-Ethyl-3-methylimidazoliumhydrogensulfat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Ethyl-3-methylimidazolium Hydrogen sulphate
H27232.18
H27232.30
H27232.18EA
124
EUR
H27232.18
H27232.30
1-Ethyl-3-methylimidazoliumhydrogensulfat ≥98%
1-Ethyl-3-methylimidazolium hydrogen sulphate
Purity: 98%
CAS No.: 412009-61-1
Molecular Formula: C6H12N2O4S
Formula Weight: 208.24
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD06798195
Formel:
C₆H₁₂N₂O₄S Dichte: 1,367 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06798195 CAS-Nummer: 412009-61-1 UN: 3265 ADR: 8,II |