2-(Trimethylsilyl)thiazol
Lieferant: CHEMPUR SILANE
SILS20279.1
SILS20279.5
SILNSILS20279.1EA
0
EUR
SILNSILS20279.1
SILNSILS20279.5
2-(Trimethylsilyl)thiazol
2-(Trimethylsilyl)thiazole
Formel:
C₆H₁₁NSSi |
MDL:
MFCD00066274 CAS-Nummer: 79265-30-8 |