2-(Trimethylsilyl)thiazol 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
292290050 AC29229.1 AC29229.10 292290250
ACRO292290050EA 133 EUR
ACRO292290050 MAYBAC29229.1 MAYBAC29229.10 ACRO292290250
2-(Trimethylsilyl)thiazol 96%
2-(Trimethylsilyl)thiazole
Formel: C₆H₁₁NSSi
Siedepunkt: 53…55 °C (10 mmHg)
Dichte: 0,98 g/cm³
Flammpunkt: 62 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00066274
CAS-Nummer: 79265-30-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4950 to 1.5000 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %