Phenol ≥99,0%, kristallin, Ultrareine Qualität
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
0126-100GEA 131 EUR
0126-100G 0126-500G
Phenol ≥99,0%, kristallin, Ultrareine Qualität
Phenol
Formel: C₆H₅OH
Siedepunkt: 181,8 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00002143
CAS-Nummer: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN: 1671
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Heavy Metals (as Pb) <0.01 %
Melting Point 40-41°C
Moisture (KF) <= 0.5 %
pH (Saturated) @25C Reported
Purity >=99.0%