Isophorondiisocyanat (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
317624-1L
317624-250ML
317624-5ML
SIAL317624-1LEA
253
EUR
SIAL317624-1L
SIAL317624-250ML
SIAL317624-5ML
Isophorondiisocyanat (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
Isophorondiisocyanat (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel:
C₁₂H₁₈N₂O₂ Molecular Weight: 222.29 g/mol |
MDL:
MFCD00064956 CAS-Nummer: 4098-71-9 EINECS: 223-861-6 UN: 2290 ADR: 6.1 III |