(±)-2-Bromisovaleriansäure 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Bromo-3-methylbutyricacid, 2-Bromo-3-methylbutyric acid
A10756.09 A10756.18
A10756.09EA 41.1 EUR
A10756.09 A10756.18
(±)-2-Bromisovaleriansäure 96%
(±)-2-Bromisovaleriansäure
Purity: 97% CAS No.: 565-74-2 Molecular Formula: C5H9BrO2 Formula Weight: 181.04 Odour: Acrid Melting Point: 36-42° Boiling Point: 124-126°/20mm Merck Reference: 14,1422 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00004210
Formel: C₅H₉BrO₂
Molecular Weight: 181,03 g/mol
Siedepunkt: 124…126 °C (20 mmHg)
Schmelzpunkt: 36…42 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004210
CAS-Nummer: 565-74-2
EINECS: 209-291-0
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 14,1422