(S)-(+)-2-Hydroxyisovaleriansäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(S)-2-Hydroxy-3-methylbutanoic acid, (S)-(+)-2-Hydroxy-3-methylbutanoic acid, (S)-(+)-2-Hydroxy-3-methylbutyric acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
379093-1G
379093-5G
SIAL379093-1GEA
71
EUR
SIAL379093-1G
SIAL379093-5G
(S)-(+)-2-Hydroxyisovaleriansäure, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-2-Hydroxyisovaleriansäure
Formel:
C₅H₁₀O₃ Molecular Weight: 118.13 g/mol |
MDL:
MFCD00066443 CAS-Nummer: 17407-55-5 |