(S)-(+)-2-Hydroxyisovaleriansäure 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(S)-2-Hydroxy-3-methylbutanoic acid, (S)-(+)-2-Hydroxy-3-methylbutanoic acid, (S)-(+)-2-Hydroxy-3-methylbutyric acid
269900010
269900050
ACRO269900010EA
45.9
EUR
ACRO269900010
ACRO269900050
(S)-(+)-2-Hydroxyisovaleriansäure 99+%
(S)-(+)-2-Hydroxyisovaleriansäure
Formel:
C₅H₁₀O₃ Molecular Weight: 118.13 g/mol Schmelzpunkt: 65…68 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00066443 CAS-Nummer: 17407-55-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 65 to 70 °C |
GC | ≥99.0 % |
Specific optical rotation | +15° to +19° (24 °C, 589 nm) (c=2, CHCl3) |
Titration with NaOH | ≥99.0 % |