1-Brom-2-methoxyethan 96% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(2-Bromethyl)methylether
Stabilisierung:
Stabilisiert mit Natriumcarbonat
A15370.06
A15370.14
A15370.22
A15370.36
A15370.06EA
46.4
EUR
A15370.06
A15370.14
A15370.22
A15370.36
1-Brom-2-methoxyethan 96% stabilisiert
1-Brom-2-methoxyethan
Stabilized with sodium carbonate
Purity: 96%
CAS No.: 6482-24-2
Molecular Formula: BrCH2CH2OCH3
Formula Weight: 139.00
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 28°(82°F)
Refractive Index: 1.4480
Odour: Recognizable
Boiling Point: 109-110°
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00000236
Formel:
BrH₂CCH₂OCH₃ Molecular Weight: 138.99 g/mol Siedepunkt: 109…110 °C Dichte: 1.478 Flammpunkt: 28 °C (82 °F) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00000236 CAS-Nummer: 6482-24-2 EINECS: 229-339-4 UN: 3271 ADR: 3 III |