(±)-1-(1-Naphthyl)ethylamin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-(Naphthalen-1-yl)ethanamine
L09342.06 L09342.14
L09342.06EA 52.9 EUR
L09342.06 L09342.14
(±)-1-(1-Naphthyl)ethylamin 98%
(±)-1-(1-Naphthyl)ethylamin
Purity: 98% CAS No.: 42882-31-5 Molecular Formula: C12H13N Formula Weight: 171.24 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6230 Boiling Point: 155-156°/15mm Beilstein Reference: 3197375 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00004014
Formel: C₁₂H₁₃N
Molecular Weight: 171,24 g/mol
Siedepunkt: 155…156 °C (15 mmHg)
Dichte: 1,063
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
MDL: MFCD00004014
CAS-Nummer: 42882-31-5
ADR: 8,III