(R)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylamin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: (R)-(+)-α-(1-Naphthyl)ethylamine, (R)-1-(Naphthalen-1-yl)ethanamine, (+)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
A16918.03 A16918.06 A16918.14
A16918.03EA 40.8 EUR
A16918.03 A16918.06 A16918.14
(R)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylamin 99%
(R)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylamin
Purity: 99% CAS No.: 3886-70-2 Molecular Formula: C12H13N Formula Weight: 171.24 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6230 Odour: Amine-like Boiling Point: 152-153°/11mm Beilstein Reference: 2208025 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00064114
Formel: C₁₂H₁₃N
Molecular Weight: 171.24 g/mol
Siedepunkt: 152…153 °C (11 mmHg)
Dichte: 1.060
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
MDL: MFCD00064114
CAS-Nummer: 3886-70-2
EINECS: 223-425-5
ADR: 8 III