(R)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (R)-(+)-α-(1-Naphthyl)ethylamine, (R)-1-(Naphthalen-1-yl)ethanamine, (+)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
237442-1G 237442-5G
SIAL237442-1GEA 62.8 EUR
SIAL237442-1G SIAL237442-5G
(R)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylamin, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylamin
Formel: C₁₂H₁₃N
Molecular Weight: 171.24 g/mol
MDL: MFCD00064114
CAS-Nummer: 3886-70-2
EINECS: 223-425-5