(S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A17176.03 A17176.06
A17176.03EA 49.6 EUR
A17176.03 A17176.06
(S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamin 99%
(S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamin
Purity: 99% CAS No.: 10420-89-0 Molecular Formula: C12H13N Formula Weight: 171.24 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6230 Odour: Amine-like Boiling Point: 152-153°/11mm Beilstein Reference: 2208024 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00064179
Formel: C₁₂H₁₃N
Siedepunkt: 152…153 °C (11 mmHg)
Dichte: 1,060
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
MDL: MFCD00064179
CAS-Nummer: 10420-89-0
ADR: 8,III