(S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (S)-(-)-alpha-(1-Naphthyl)ethylamine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
237450-1G 237450-5G
SIAL237450-1GEA 57.6 EUR
SIAL237450-1G SIAL237450-5G
(S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamin, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamin
Formel: C₁₂H₁₃N
Molecular Weight: 171.24 g/mol
MDL: MFCD00064179
CAS-Nummer: 10420-89-0