β-Jonon
Lieferant: Merck
Synonyme:
(E)-4-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexenyl)-3-buten-2-one, (E)-4-(2,6,6-Trimethylcyclohex-1-en-1-yl)but-3-en-2-one, beta-Ionone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W259500-10KG-K
W259500-1KG-K
W259500-20KG-K
SIALW259500-10KG-KEA
919
EUR
SIALW259500-10KG-K
SIALW259500-1KG-K
SIALW259500-20KG-K
β-Jonon
β-Jonon
Formel:
C₁₃H₂₀O Molecular Weight: 192,30 g/mol |
MDL:
MFCD00001549 CAS-Nummer: 79-77-6 EINECS: 201-224-3 |