α-Jonon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (E)-4-(2,6,6-Trimethylcyclohex-2-en-1-yl)but-3-en-2-one
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W259403-100G-K W259403-1KG-K W259403-5KG-K
SIALW259403-100G-KEA 87.8 EUR
SIALW259403-100G-K SIALW259403-1KG-K SIALW259403-5KG-K
α-Jonon, Sigma-Aldrich®
α-Jonon
Formel: C₁₃H₂₀O
Molecular Weight: 192,3 g/mol
MDL: MFCD00001565
CAS-Nummer: 127-41-3
EINECS: 204-841-6