2,3-Dihydrofuran 98+%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

190441000 190445000
ACRO190441000EA 78.7 EUR
ACRO190441000 ACRO190445000
2,3-Dihydrofuran 98+%
2,3-Dihydrofuran
Formel: C₄H₆O
Dichte: 0,927 g/cm³
Flammpunkt: –24 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00003205
CAS-Nummer: 1191-99-7
EINECS: 214-747-7
UN: 1993
ADR: 3,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4220 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥98.0 %
Tetrahydrofuran ≤1.0 % (GC)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR