3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyltetrazoliumbromid ≥98%, ultrarein
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Thiazolyl blue tetrazolium bromide, MTT, 2-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-3,5-diphenyl-2H-tetrazol-3-ium bromide
0793-1GEA
107
EUR
0793-1G
0793-5G
3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyltetrazoliumbromid ≥98%, ultrarein
3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT)
MTT, ein gelber tetrazolhaltiger Farbstoff, lässt sich durch mitochondriale Reduktase-Enzyme zu einer wasserunlöslichen violetten Formazanverbindung reduzieren. Da die Reduktion nur in lebenden Zellen auftritt, ist die Quantifizierung der Formazanbildung mit der Zahl der lebensfähigen Zellen in der Population gleichzusetzen.
- Empfindlicher kolorimetrischer Ersatz für Radioisotope in Zellproliferations- und Zytotoxizitätsstudien
- Anwendungen umfassen Zellviabilitäts-Assays, Dosis-Wirkungs-Kurven und Zytotoxizitäts-Assays
Formel:
C₁₈H₁₆N₅BrS Molecular Weight: 414,33 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00011964 CAS-Nummer: 298-93-1 EINECS: 206-069-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Schmelzbereich mit Zersetzung | >= 187 °C |
Reinheit | >= 98% |