3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyltetrazoliumbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Thiazolyl blue tetrazolium bromide, MTT, 2-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-3,5-diphenyl-2H-tetrazol-3-ium bromide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.11714.0001 1.11714.0010
1.11714.0001EA 224 EUR
1.11714.0001 1.11714.0010
3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyltetrazoliumbromid, Sigma-Aldrich®
3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT)
Formel: C₁₈H₁₆N₅BrS
Molecular Weight: 414,33 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011964
CAS-Nummer: 298-93-1
EINECS: 206-069-5