3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyltetrazoliumbromid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Thiazolyl blue tetrazolium bromide, MTT, 2-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-3,5-diphenyl-2H-tetrazol-3-ium bromide
158990010
158990050
158992500
ACRO158990010EA
51.2
EUR
ACRO158990010
ACRO158990050
ACRO158992500
3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyltetrazoliumbromid 98%
3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT)
Formel:
C₁₈H₁₆N₅BrS Molecular Weight: 414,33 g/mol Schmelzpunkt: 195 °C (Zers.) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00011964 CAS-Nummer: 298-93-1 EINECS: 206-069-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥97.5 % |
Specific extinction E (1%/1cm) | ≥480 (243 nm, water) |
Chloride (Cl) | ≤0.002 % |
Nitrite (NO2) | ≤0.001 % |
Phosphate (PO4) | ≤0.003 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.015 % |
Calcium (Ca) | ≤0.01 % |
Iron (Fe) | ≤0.002 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |