2-Amino-4-phenylthiazol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 4-Phenylthiazol-2-amine, 4-Phenyl-1,3-thiazol-2-amine
CFF569.10 CFF569.25 CFF569.50 001737-5G 001737-25G
CHMPCFF569.10EA 401 EUR
CHMPCFF569.10 CHMPCFF569.25 CHMPCFF569.50 FLUO001737-5G FLUO001737-25G
2-Amino-4-phenylthiazol
2-Amino-4-phenylthiazole
Formel: C₉H₈N₂S
Molecular Weight: 176.24 g/mol
MDL: MFCD00039680
CAS-Nummer: 2010-06-2
EINECS: 217-926-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III