2-Amino-4-phenylthiazol
Lieferant: BIONET RESEARCH
Synonyme:
4-Phenylthiazol-2-amine, 4-Phenyl-1,3-thiazol-2-amine
5K-598S.500
5K-598S.1
5K-598S.5
5K-598S.10
BIOT5K-598S.500EA
0
EUR
BIOT5K-598S.500
BIOT5K-598S.1
BIOT5K-598S.5
BIOT5K-598S.10
2-Amino-4-phenylthiazol
2-Amino-4-phenylthiazole
Formel:
C₉H₈N₂S Molecular Weight: 176.24 g/mol |
MDL:
MFCD00039680 CAS-Nummer: 2010-06-2 EINECS: 217-926-8 UN: 2811 ADR: 6.1 III |