5-Brom-2-methylbenzaldehyd
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-3371-5G
HC-3371-1G
COBBHC-3371-5GEA
312
EUR
COBBHC-3371-5G
COBBHC-3371-1G
5-Brom-2-methylbenzaldehyd
5-Brom-2-methylbenzaldehyd
Formel:
C₈H₇BrO |
MDL:
MFCD05662390 CAS-Nummer: 90050-59-2 |