4-Brom-3-(trifluormethyl)benzonitril
Lieferant: CHEMPUR
05-0068.1 05-0068.5
CHMP05-0068.1EA 0 EUR
CHMP05-0068.1 CHMP05-0068.5
4-Brom-3-(trifluormethyl)benzonitril
4-Brom-3-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₃BrF₃N
MDL: MFCD03095347
CAS-Nummer: 1735-53-1