4-Brom-3-(trifluormethyl)benzonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OS-7560-5G OS-7560-25G OS-7560-1G
COBBOS-7560-5GEA 86.2 EUR
COBBOS-7560-5G COBBOS-7560-25G COBBOS-7560-1G
4-Brom-3-(trifluormethyl)benzonitril
4-Brom-3-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₃BrF₃N
MDL: MFCD03095347
CAS-Nummer: 1735-53-1