2-(Methylamino)benzotrifluorid
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
N-Methyl-2-(trifluoromethyl)aniline, 2-(Trifluoromethyl)-N-methylaniline
FL6769.1
006769-5G
006769-25G
CHMPFL6769.1EA
0
EUR
CHMPFL6769.1
FLUO006769-5G
FLUO006769-25G
2-(Methylamino)benzotrifluorid
2-(Methylamino)benzotrifluorid
Formel:
C₈H₈F₃N Molecular Weight: 175,15 g/mol |
MDL:
MFCD00052196 CAS-Nummer: 14925-10-1 |