4'-(Trifluormethyl)biphenyl-2-carbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-(Trifluoromethyl)-2'-biphenylcarboxylic acid, 4'-(Trifluoromethyl)-2-biphenylcarboxylic acid, 4'-Trifluoromethyl-2-biphenyl carboxylic acid, 4'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
346357-5G 346357-1G
SIAL346357-5GEA 43.7 EUR
SIAL346357-5G SIAL346357-1G
4'-(Trifluormethyl)biphenyl-2-carbonsäure, Sigma-Aldrich®
4'-(Trifluormethyl)biphenyl-2-carbonsäure
Formel: C₁₄H₉F₃O₂
Molecular Weight: 266,22 g/mol
MDL: MFCD00075353
CAS-Nummer: 84392-17-6