2'-Brom-6'-methylbiphenyl-3-carbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4907-1G CA-4907-250M
COBBCA-4907-1GEA 884 EUR
COBBCA-4907-1G COBBCA-4907-250M
2'-Brom-6'-methylbiphenyl-3-carbonsäure
2'-Brom-6'-methylbiphenyl-3-carbonsäure
Formel: C₁₄H₁₁BrO₂
MDL: MFCD15143507
CAS-Nummer: 1215206-69-1