2'-Brombiphenyl-3-carbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4829-5G
CA-4829-1G
COBBCA-4829-5GEA
2460
EUR
COBBCA-4829-5G
COBBCA-4829-1G
2'-Brombiphenyl-3-carbonsäure
2'-Brombiphenyl-3-carbonsäure
Formel:
C₁₃H₉BrO₂ |
MDL:
MFCD11574776 CAS-Nummer: 1049143-36-3 |